Få mere at vide
Brannan™ Multi alarm timer og ur
Beskrivelse
- 99 min, 59 sek nedtælling og op-timer
- Inkluderer 12 timers ur
- Hørbare, visuelle og vibrationsalarmfunktioner
- Mekanisk funktionsknapkontrol
- Velegnet til at stå på skrivebordet og udstyret med lommeclips og magnetiske beslag
- Indeholder stativ, clips, magnet, batterier og betjeningsvejledning
- CE, WEEE og RoHS kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ur/Timer |
| Tidsområde | 99 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar/Synlig/Vibration |
| Vise | LCD |
| Inkrementer | 1 sek. |
| Farve | Hvid |
| Display Dimensioner | 15 mm H x 35 mm W |
| Dimensioner (L x B x H) | 53W x 35D x 75H mm |
| Inkluderer | Stander, klips, magnet, batterier, instruktioner |
| Til brug med (applikation) | Tæl ned, tæl op, ur |
| Vis mere |