Få mere at vide
Multi 7 ioner, 10 mg/L af hver komponent, til ionkromatografi, H 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12932235 100 ml 100ml
12942235 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12932235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 101 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    948.12 DKK / 100ml
    Spare 346.88 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Ioner (7 komponenter): F-, Cl-, NO 2 -, Br-, NO 23 -, PO 43 -, SO 42
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi 7 ions
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Fysisk form Væske
Koncentration 10 mg/L af hver komponent
Type Multikomponent Standardløsning
Element F-, Cl-, NUMMER2-, Br-, NR. 23-, PO43-, SO42
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 100 ml