Få mere at vide
Multi 6 ioner opløsning, 1g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12922235 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12922235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 100 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    811.32 DKK / 100ml
    Spare 203.68 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL