Få mere at vide
WTW™ Multiparameter meter
Artikelnummer. 15357093
Skift visning
Produkttype:
Multiparameter målersæt 1
Multiparameter målersæt 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15357093 Multiparameter målersæt 2 Hver
15337093 Multiparameter målersæt 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357093 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2FA312
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Den perfekte måler til miljømæssige applikationer
  • Til måling af pH, ORP, ledningsevne og opløst oxygen (elektrokemikalie)
  • Perfekt måler til miljøanvendelser i grund- og overfladevandsmåling, akvakultur, spildevandsbehandlingsanlæg og meget mere
  • Inkluderer mini USB-B-interface, 4 x 1,5 V AA-strømforsyning, sæt med 2
  • Automatisk/manuel kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nøjagtighed (ISE) 0,000 til 999999 μmol/L
Batteritype AA
Kalibrering Automatisk/manuel
Kalibreringspunkter (pH) ±2.000 til 19.999
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Rækkevidde (ledningsevne) 0.000 til 1000μ S/cm
Rækkevidde (mV) -2500 til 2500 mV
Område (pH) -2.000 til 19,999
Rækkevidde (saltholdighed) 0,0 til 70,0
Rækkevidde (TDS) 0 til 199,9 g/L
Til brug med (applikation) Til måling af pH er ORP, ledningsevne og opløst oxygen (elektrokemikalie) en perfekt måler til miljøanvendelser i grund- og overfladevandsmåling, akvakultur, spildevandsbehandlingsanlæg og meget mere.
Inkluderer Mini USB-B Interface, 4 x 1,5 V AA strømforsyning, sæt med 2
Indgange To
Hukommelse Op til 10 kalibreringsposter
Model- Multi 3320
Strømforsyning 1.5V
Sondetype SenTix 41-3, CellOx 325-3, TetraCon 325-3
Produkttype Multiparameter målersæt 2
Rækkevidde (ISE) 0,000 til 999999 μmol/l
TDS-faktorområde 0 til 199,9 g/L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.