Få mere at vide
Mullite, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782008
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11388107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022881.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite er til stede i form af nåle i porcelæn, det bruges i high-mullite-baserede produkter er i hot blast komfur checker mursten, smelte- og brændingsprocesser, og bruges som et ildfast materiale, fremstilling af en type digel, stålindustri, elektroniske substrater og beskyttende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1302-93-8
Molekylær formel Al6O13Si2
Molekylvægt (g/mol) 426.05
MDL nummer MFCD00058866
InChI nøgle KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum oxide/silicon oxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mullite
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.