Få mere at vide
Mullite, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Mullite er til stede i form af nåle i porcelæn, det bruges i high-mullite-baserede produkter er i hot blast komfur checker mursten, smelte- og brændingsprocesser, og bruges som et ildfast materiale, fremstilling af en type digel, stålindustri, elektroniske substrater og beskyttende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mullite |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |