Få mere at vide
Mullite, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378107
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378107 500 g 500g
11388107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022881.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite er til stede i form af nåle i porcelæn, det bruges i high-mullite-baserede produkter er i hot blast komfur checker mursten, smelte- og brændingsprocesser, og bruges som et ildfast materiale, fremstilling af en type digel, stålindustri, elektroniske substrater og beskyttende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1302-93-8
Molekylær formel Al6O13Si2
Molekylvægt (g/mol) 426.05
MDL nummer MFCD00058866
InChI nøgle KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum oxide/silicon oxide
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Mullite
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.