Få mere at vide
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth
Beskrivelse
Selectively isolate Salmonella species with the convenience of Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth prepared media tubes. MkTTn is a selective enrichment medium for the isolation of Salmonella, whose formulation conforms to ISO 6579:20021 for the microbiological testing food and animal feeding stuffs.
Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Bouillon blev udviklet af Muller 2 og senere modificeret af Kauffmann 3,4 med tilsætning af oksegalde og brillant grønt for at forbedre selektiviteten. Tilsætningen af novobiocin ved 40 mg pr. liter blev senere beskrevet af Jeffries 5 for at forbedre inhiberingen af Proteus -arter.
Efter at prøven er blevet inkuberet i bufferet peptonvand (ISO Overfør 1 ml af bouillonen til 10 ml MkTTn Bouillon og 0,1 ml til 10 ml RVS Bouillon (TV5036E). Inkuber MkTTn bouillon ved 37 °C± 1 °C i 24 timer± 3 timer og RVS Bouillon ved 41,5 °C± 1 C °i 24 timer± 3 timer. Subkultur de inkuberede MkTTn- og RVS-bouilloner på XLD-agar (PO5057A/PO0164A) og et andet valgfrit agarmedium, og inkuber i yderligere 24 timer± 3 timer ved 37 C°± 1 °C. Formodet Salmonella bør bekræftes ved hjælp af passende biokemiske og serologiske teknikker. For den komplette metode, se venligst ISO 6579:2002 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysegrøn, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 12 °C |
| Oversigt | Muller Kauffmann tetrathionat Novobiocin berigelsesbouillon |
| Format | Rør |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld volumen | 10 mL |
| Fyld vægt | 10± 1 ml |
| Emballagetype | 50 rør i en kartonkasse |
| Mængde | 50/Pk. |
For laboratory use only.