Få mere at vide
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrathionat-novobiocin bouillon (MkTTn)
Beskrivelse
Selektivt isolere Salmonella -arter fra fødevareprøver med Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Bouillon (MkTTn) til fødevaretestning i overensstemmelse med ISO 6579:2002.
Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Bouillon blev udviklet af Muller 1 og senere modificeret af Kauffmann 234 med tilsætning af oksegalde og brillant grønt for at forbedre selektiviteten. Tilsætningen af novobiocin ved 40 mg pr. liter blev senere beskrevet af Jeffries 5 for at forbedre inhiberingen af Proteus -arter. Et selektivt berigelsesmedium til isolering af Salmonella , er formuleringen i overensstemmelse med ISO 6579:20025. Formodet Salmonella bør bekræftes ved hjælp af passende biokemiske og serologiske teknikker. For den komplette metode, se venligst ISO 6579:20021.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Strå |
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | Muller-Kauffmann tetrathionat-novobiocin bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Fyld volumen | 500 g |
| Mængde | Hver |