Få mere at vide
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrathionat bouillon
Artikelnummer. 11943142
Oversigt:
Muller-Kauffmann tetrathionat bouillon
Mængde:
50/Pk.
Fyld volumen:
10 mL
Fyld vægt:
10± 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11943142
Brand: Thermo Scientific™ TV5006I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berige selektivt for Salmonella -arter med bekvemmeligheden af klargjorte medierør.
Selektivt berige for Salmonella arter fra fødevareprøver med Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrathionat bouillon i praktiske klargjorte medierør. Muller 1 udviklede dette medie i 1923. Det blev senere modificeret af Kauffmann 2,3 med tilføjelse af strålende grøn og oksegalde for at undertrykke kommensale organismer og dermed forbedre isoleringen af salmonellae.
Det strålende grønne farvestof, der bruges i Muller-Kauffmann Tetrathionate Bouillon, har vist sig at være kritisk. Inkubation af Muller-Kauffmann tetrathionatbouillon ved 43 °C viste sig også at være essentiel.
Teknikken til berigelse af salmonellaerne er som følger:
Tilsæt ca. 10 g prøve til 100 ml Muller-Kauffmann tetrathionat bouillon. Ryst kraftigt og anbring straks kolberne med medium i et °45 C vandbad i 15 minutter. Fjern kolberne fra vandbadet, uden at tørre dem, og anbring dem i en inkubator eller et andet vandbad ved 43 °C.
Sub-kultur bouillon efter 18 til 24 timer og igen efter 48 timer. Tag en løkkefuld bouillon fra kanten af
væskens overflade og inokuler begge to Thermo Scientific Brilliant Green Agar (delnr. PO5033A) uden at genoplade løkken mellem pladerne. Inkuber pladerne ved 35 °C i 18 til 24 timer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysegrøn, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Oversigt Muller-Kauffmann tetrathionat bouillon
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 10 mL
Fyld vægt 10± 0,5 ml
Emballagetype 50 rør i en kartonkasse
Mængde 50/Pk.
Til in vitro-diagnostisk brug.