Få mere at vide
Mulberroside A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494857 50 mg
16481458 5 mg
16409048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16494857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0619
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.
Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H32O14
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.90 mM)
SMIL O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)OC2=CC(/C=C/C(C=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C4O)=CC(O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 568.52
Formel vægt 568.52
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.