Få mere at vide
Mulberrin, MedChemExpress
Beskrivelse
Mulberrin is a strong inhibitor of organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1)-mediated estrone-3-sulfate (E3S) uptake with an IC50 value being 1.8 ±1.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mulberrin |
| CAS | 62949-79-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H26O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Kuwanon C |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C/C(C)=C\CC1=C2C(C(C(C/C=C(C)\C)=C(C3=C(C=C(O)C=C3)O)O2)=O)=C(O)C=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.47 |
| Vis mere |