Få mere at vide
Melford KRUS
Product Code. p-200087270
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
Product Code. 30018525
missing translation for 'mfr': Melford M6590025.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende substrat tilβ -D-Glucuronidase (GUS) kodet af gusA-genet isoleret fra E.
Fluorescerende substrat tilβ -D-Glucuronidase (GUS) kodet af gusA-genet isoleret fra E. coli. Fluorescensassay muliggør kvantificering af GUS-aktivitet i proteinekstrakter ved topexcitation på 365 nm (UV) og en topemission på 455 nm (blå).
Specifications
Mængde 25 g