Få mere at vide
Melford KRUS
Artikelnummer. 30018525
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018525 25 g
30018522 100 mg
30018523 250 mg
30018524 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018525 Leverandør Melford Leverandørnr. M6590025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fluorescerende substrat tilβ -D-Glucuronidase (GUS) kodet af gusA-genet isoleret fra E.
Fluorescerende substrat tilβ -D-Glucuronidase (GUS) kodet af gusA-genet isoleret fra E. coli. Fluorescensassay muliggør kvantificering af GUS-aktivitet i proteinekstrakter ved topexcitation på 365 nm (UV) og en topemission på 455 nm (blå).
Tekniske data
Mængde 25 g