Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovne
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
9 l
15 l
Controller type:
B510
C550
Stil:
Klapdør
Løftedør
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1400 °C
Beskrivelse
- Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader med integreret varmeelement, der er sikret mod dampe og sprøjt, og let at udskifte
- Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
- Tekstureret rustfrit stålpladehus
- Udstyret med enten klapdør (L) eller elevatordør (LT)
- Dobbelt skalhus til lave ydre temperaturer og høj stabilitet
- Justerbart luftindtag integreret i døren, udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Leveres med B510 controller med fire programmer og fem frit programmerbare ramper, eller C550 med 10 frit justerbare programmer og 20 segmenter
- Begge controllere er integreret USB interface og tilbyder almindelig tekstvisning på forskellige sprog
- Alternative ovnstørrelser og temperaturområder er tilgængelige efter anmodning
Specifications
Specifications
| Controller type | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Ovn |
| Stil | Løftedør |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 340 x 230 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 555 x 415 x 755 mm |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 3500 W |