Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovne
Nabertherm ovne fremstillet af fagkyndigt færdige materialer af høj kvalitet og er nemme at betjene. Isoleringen af ikke-klassificerede fibermaterialer tillader energibesparende drift og hurtige opvarmningstider på grund af lav varmelagring og termisk ledningsevne.
Brand: Nabertherm™ L-095H4ANL
39741.32 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader med integreret varmeelement, der er sikret mod dampe og sprøjt, og let at udskifte
- Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
- Tekstureret rustfrit stålpladehus
- Udstyret med enten klapdør (L) eller elevatordør (LT)
- Dobbelt skalhus til lave ydre temperaturer og høj stabilitet
- Justerbart luftindtag integreret i døren, udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Leveres med B510 controller med fire programmer og fem frit programmerbare ramper, eller C550 med 10 frit justerbare programmer og 20 segmenter
- Begge controllere er integreret USB interface og tilbyder almindelig tekstvisning på forskellige sprog
- Alternative ovnstørrelser og temperaturområder er tilgængelige efter anmodning
Tekniske data
B510 | |
1400 °C | |
Løftedør | |
525 x 530 x 980 mm | |
3500 W |
9 L | |
Ovn | |
250 x 250 x 170 mm | |
230 V |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%