Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovn med elevatordør, 1100 °C
Artikelnummer. 17397869 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Controller type:
B510
C550
Artikelnummer. 17397869
Brand: Nabertherm™ L095H2ANO
Muffelovne er de pålidelige og langtidsholdbare allroundere i laboratoriet og er velegnede til en lang række processer inden for materialeforskning og varmebehandling.
  • Optimal temperaturensartethed på +/- 5K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde
  • Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Keramiske varmeplader med integrerede varmeelementer, som er sikrede og nemme at udskifte
  • Justerbart luftindtag integreret i døren
  • Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
  • Solid state-relæer sørger for støjsvag drift
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • Meget korte leveringstider for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr
  • Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
  • Overtemperaturgrænseregulator med justerbar udkoblingstemperatur til termisk beskyttelse
  • Beskyttelsesgasforbindelse til udrensning med ikke-brændbare gasser
  • Manuelt eller automatisk gasforsyningssystem
  • Port til termoelement i bagvæg eller i ovndør
  • Proceskontrol og dokumentation via VCD softwarepakke til overvågning, dokumentation og kontrol
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Ovn
Stil Løftedør
Mål (D x B x H) Indvendig 240 x 230 x 170 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 455 x 415 x 515+240 mm
Vægt (metrisk) 35 kg
Elektriske krav 1-faset
Spænding 220/240 V
Watt 3.0 kW
Frekvens 50/60 Hz