Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovn med elevatordør, 1100 °C
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Controller type:
B510
C550
Beskrivelse
- Optimal temperaturensartethed på +/- 5K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde
- Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Keramiske varmeplader med integrerede varmeelementer, som er sikrede og nemme at udskifte
- Justerbart luftindtag integreret i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Solid state-relæer sørger for støjsvag drift
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- Meget korte leveringstider for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr
- Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
- Overtemperaturgrænseregulator med justerbar udkoblingstemperatur til termisk beskyttelse
- Beskyttelsesgasforbindelse til udrensning med ikke-brændbare gasser
- Manuelt eller automatisk gasforsyningssystem
- Port til termoelement i bagvæg eller i ovndør
- Proceskontrol og dokumentation via VCD softwarepakke til overvågning, dokumentation og kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Ovn |
| Stil | Løftedør |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 140 x 160 x 100 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 330 x 385 x 405+155 mm |
| Vægt (metrisk) | 20 kg |
| Elektriske krav | 1-faset |
| Spænding | 220/240 V |
| Vis mere |