Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovn med elevatordør, 1100 °C
Muffelovne er de pålidelige og langtidsholdbare allroundere i laboratoriet og er velegnede til en lang række processer inden for materialeforskning og varmebehandling.
Brand:  Nabertherm™
35165.42 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17347889
  • 42910.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Optimal temperaturensartethed på +/- 5K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde
  • Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Keramiske varmeplader med integrerede varmeelementer, som er sikrede og nemme at udskifte
  • Justerbart luftindtag integreret i døren
  • Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
  • Solid state-relæer sørger for støjsvag drift
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • Meget korte leveringstider for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr
  • Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
  • Overtemperaturgrænseregulator med justerbar udkoblingstemperatur til termisk beskyttelse
  • Beskyttelsesgasforbindelse til udrensning med ikke-brændbare gasser
  • Manuelt eller automatisk gasforsyningssystem
  • Port til termoelement i bagvæg eller i ovndør
  • Proceskontrol og dokumentation via VCD softwarepakke til overvågning, dokumentation og kontrol
Tekniske data
Tekniske data
B510
1100 °C
Løftedør
555 x 415 x 515+240 mm
50/60 Hz
15 L
Ovn
340 x 230 x 170 mm
40 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nabertherm™ Muffelovn med elevatordør, 1100 °C > Kapacitet: 15 L; B510 controller