Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovn SKM med klapdør
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1100 °C
- Muffel opvarmet fra fire sider
- Ovnkammer med indbygget keramisk muffel, høj modstandsdygtighed over for aggressive gasser og dampe
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Valgfri klapdør kan bruges som arbejdsplatform
- Justerbar arbejdsluftindtag i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 240 x 230 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 505 x 490 x 900 mm |
| Vægt (metrisk) | 50 kg |