Få mere at vide
Nabertherm™ Muffle Furnace LT9/14/B510 Tmax1400 with Lift Door
Produktkod. 30485206 Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperatur (metrisk):
1400 °C
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30485206
Brand: Nabertherm™ L095H4AL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Muffle furnaces with an advanced and attractive design, and high level of reliability.
  • These models stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability. Heating elements on support tubes radiating freely into the furnace chamber provide for particularly short heating times and a maximum temperature of 1400°C. These muffle furnaces are a good alternative to the familiar L(T) ../12 series when higher application temperatures are needed.
  • Standard Equipment
  • Tmax 1400°C
  • Heating from two sides
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Exclusive use of insulation materials without categorization according to EC Regulation No. 1272/2008 (CLP)
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Controller with touch operation B510 (5 programs with each 4 segments)
  • Solid state relays provide for lownoise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Type Muffle Furnace with Lift Door
Spænding 220/240 V
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.