Få mere at vide
Nabertherm™ Muffle Furnace LT5/14/C550 Tmax1400 med liftdør
Artikelnummer. 30485202 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1400 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
30485202 1400 °C
1 options
Artikelnummer. 30485202 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. L055H4AO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Dæmper-ovne med et avanceret og attraktivt design samt høj pålidelighed.
  • Disse modeller skiller sig ud for deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design samt høje pålidelighed. Varmeelementer på støtterør, der frit stråler ind i ovnkammeret, giver særligt korte opvarmningstider og en maksimal temperatur på 1400 °C. Disse dæmper-ovne er et godt alternativ til den velkendte L(T) .. /12 serien, når der er behov for højere påføringstemperaturer.
  • Standardudstyr
  • Tmax 1400 °C
  • Opvarmning fra to sider
  • Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmestråling og lang levetid
  • Dobbelt skal-hus lavet af strukturerede rustfri stålplader med ekstra blæserkøling for lav overfladetemperatur
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
  • Justerbar luftindtag integreret i døren
  • Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
  • Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: registrering af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Type Dæmperfyr med liftdør
Spænding 220/240 V