Beskrivelse
- Dæmperovnene L 3/11 - LT 60/12 er blevet bevist til daglig laboratoriebrug. Disse modeller skiller sig ud for deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design samt høje pålidelighed. Dæmper-ovnene er udstyret med enten en klappedør eller liftdør uden ekstra omkostninger.
- Standardudstyr
- Tmax 1200 °C
- Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader (opvarmning fra tre sider til lyddæmperovne L 24/11 - LT 60/12) for optimal temperaturensartethed
- Temperaturensartethed på +/- 5 K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde ifølge DIN 17052-1 ved arbejdstemperaturer over 800 °C
- Termoelement type S (1200 °C)
- Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nem at udskifte
- Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
- Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Dette betyder eksplicit, at aluminiumsilikatuld, også kendt som ildfast keramisk fiber (RCF), som er klassificeret og muligvis kræftfremkaldende, ikke anvendes.
- Justerbart luftindtag integreret i døren (se illustration)
- Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
- Controller med touchbetjening C550 eller controller R7 til L 1/12 (justerbar til én temperatur)
- Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- NTLog Basic til Nabertherm controller: registrering af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Type | Dæmperfyr med liftdør |
| Spænding | 380/400 V |