Beskrivelse
- Varmeelementer på støtterør, der frit stråler ind i ovnkammeret, giver særligt korte opvarmningstider for disse dæmper-ovne. Takket være deres robuste, lette ildfaste murstensisolering kan de nå en maksimal arbejdstemperatur på 1300 °C. Disse dæmper-ovne udgør derfor et interessant alternativ til de velkendte L(T) .. /12-modeller, når man har brug for en højere påføringstemperatur.
- Standardudstyr
- Tmax 1300 °C
- Opvarmning fra to sider
- Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmestråling og lang levetid
- Flerlags isolering med robuste, lette ildfaste mursten i ovnkammeret
- Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
- Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Justerbar luftindtag i ovndøren
- Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
- Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
- Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Type | Dæmperfyr med liftdør |
| Spænding | 220/240 V |