Få mere at vide
Nabertherm™ Dæmper-ovn LT15/13/B510 Tmax1300 med liftdør
Artikelnummer. 30485204 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1300 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
30485204 1300 °C
1 options
Artikelnummer. 30485204 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. L155H3AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Ovn med varmeelementer på støtterør, der frit stråler ind i ovnkammeret og giver korte opvarmningstider.
  • Varmeelementer på støtterør, der frit stråler ind i ovnkammeret, giver særligt korte opvarmningstider for disse dæmpede ovne. Takket være deres robuste, letvægts, ildfaste murstensisolering kan de nå en maksimal arbejdstemperatur på 1300 °C. Disse muffeovne udgør således et interessant alternativ til det velkendte L(T) .. /12 modeller, når du har brug for en højere påføringstemperatur.
  • Standardudstyr
  • Tmax 1300 °C
  • Opvarmning fra to sider
  • Varmeelementer på støtterør sikrer fri varmestråling og lang levetid
  • Flerlags isolering med robuste, lette ildfaste mursten i ovnkammeret
  • Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
  • Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Justerbar luftindtag i ovndøren
  • Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
  • Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: registrering af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Type Dæmperfyr med liftdør
Spænding 220/240 V