Få mere at vide
Nabertherm™ Muffle Furnace LT15/11/B510 Tmax1100 med liftdør
Artikelnummer. 30485210 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1100 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
30485210 1100 °C
1 options
Artikelnummer. 30485210 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. L155H1AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dæmperovne ideelle til daglig laboratoriebrug.
  • Dæmperovnene L 3/11 - LT 60/12 er blevet bevist til daglig laboratoriebrug. Disse modeller skiller sig ud for deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design samt høje pålidelighed. Dæmper-ovnene er udstyret med enten en klappedør eller liftdør uden ekstra omkostninger.
  • Standardudstyr
  • Tmax 1100 °C
  • Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader (opvarmning fra tre sider til lyddæmperovne L 24/11 - LT 60/12) for optimal temperaturensartethed
  • Temperaturensartethed på +/- 5 K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde ifølge DIN 17052-1 ved arbejdstemperaturer over 800 °C
  • Termoelement type N (1100 °C)
  • Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nem at udskifte
  • Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Dette betyder eksplicit, at aluminiumsilikatuld, også kendt som ildfast keramisk fiber (RCF), som er klassificeret og muligvis kræftfremkaldende, ikke anvendes.
  • Justerbart luftindtag integreret i døren (se illustration)
  • Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
  • Controller med touchbetjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter) hv. controller R7 for L 1/12 (justerbar for én temperatur)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: registrering af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Dæmperfyr med liftdør
Spænding 220/240 V