Få mere at vide
Nabertherm™ Muffelovn LT 40/12 med elevatordør og controller, op til 1200 °C
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
40 l
Beskrivelse
Muffelovne er bevist til daglig laboratoriebrug. Denne model skiller sig ud for sin fremragende udførelse, avancerede og attraktive design og høje pålidelighed.
- Keramiske varmeplader med integrerede varmeelementer er sikrede og nemme at udskifte
- Justerbart luftindtag integreret i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Type | Muffelovn |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 490 x 320 x 250 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 705 x 530 x 900 mm |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 6000 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |