Få mere at vide
Nabertherm Muffelovn med elevatordør
Artikelnummer. p-200000071 Shop alle Nabertherm produkter
Controller type:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
100 °C til 1100 °C
100 °C til 1200 °C
Artikelnummer. 17879036
Brand: Nabertherm L605H1ANL
Muffelovne serierne L og LT udmærker sig ved deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design og høje pålidelighed.
  • Maksimal temperatur: 1100 °C
  • Dør: Løftedør
  • Controller: B510
  • Bordmodel
  • Indvendige mål: 380x490x330 mm
  • Ydermål: 610x705x660 mm
  • Volumen: 60 L
  • Tilsluttet effekt: 9,8 kW
  • Vægt: 83 kg
  • Minutter til maksimal temperatur: 160
Specifications
Certificeringer/compliance CE-kompatibel
Controller type B510
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) 100 °C til 1100 °C
Type Muffelovn med løftedør
Mål (D x B x H) Indvendig 490 x 380 x 330 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 705 x 610 x 660 mm
Vægt (engelsk) 183 lb.
Vægt (metrisk) 83 kg
Elektriske krav 3-faset
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz