Få mere at vide
Nabertherm™ Dæmperfyr L5/12/C550 Tmax1200 med klapdør
Artikelnummer. 30485216 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1200 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
30485216 1200 °C
1 options
Artikelnummer. 30485216 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. L055K2AO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dæmperovne ideelle til daglig laboratoriebrug.
  • Dæmperovnene L 3/11 - LT 60/12 er blevet bevist til daglig laboratoriebrug. Disse modeller skiller sig ud for deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design samt høje pålidelighed. Dæmper-ovnene er udstyret med enten en klappedør eller liftdør uden ekstra omkostninger.
  • Standardudstyr
  • Tmax 1200 °C
  • Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader (opvarmning fra tre sider til lyddæmperovne L 24/11 - LT 60/12) for optimal temperaturensartethed
  • Temperaturensartethed på +/- 5 K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde ifølge DIN 17052-1 ved arbejdstemperaturer over 800 °C
  • Termoelement type S (1200 °C)
  • Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nem at udskifte
  • Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Dette betyder eksplicit, at aluminiumsilikatuld, også kendt som ildfast keramisk fiber (RCF), som er klassificeret og muligvis kræftfremkaldende, ikke anvendes.
  • Justerbart luftindtag integreret i døren (se illustration)
  • Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
  • Controller med touchbetjening C550 eller controller R7 til L 1/12 (justerbar til én temperatur)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk: Den britiske standardstik er 13 ampere. Det svarer til 2,9 kW. Højere end 3 kW ville betyde 16 amp stikdåser eller højere.
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Muffelovn
Spænding 220/240 V