Få mere at vide
Nabertherm™ Dæmperfyr L5/11/B510 Tmax1100 med klapdør
Artikelnummer. 30485224 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1100 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
30485224 1100 °C
1 options
Artikelnummer. 30485224 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. L055K1AL
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Dæmperovne ideelle til daglig laboratoriebrug.
  • Dæmperovnene L 3/11 - LT 60/12 er bevist til daglig laboratoriebrug. Disse modeller skiller sig ud for deres fremragende håndværk, avancerede og attraktive design samt høje pålidelighed. Dæmperovnene er udstyret med enten en klapdør eller liftdør uden ekstra omkostninger.
  • Standardudstyr
  • Tmax 1200 °C
  • Opvarmning fra to sider med keramiske varmeplader (opvarmning fra tre sider til lyddæmperovne L 24/11 - LT 60/12) for optimal temperaturensartethed
  • Temperaturensartethed på +/- 5 K med lukket friskluftindtag i tomt arbejdsområde ifølge DIN 17052-1 ved arbejdstemperaturer over 800 °C
  • Termoelement type S (1200 °C)
  • Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nem at udskifte
  • Valgfri klapdør (L), som kan bruges som arbejdsplatform eller liftdør (LT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Dobbelt skal ventileret hus lavet af strukturerede rustfri stålplader for lav overfladetemperatur og høj stabilitet
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Dette betyder eksplicit, at aluminiumsilikatuld, også kendt som ildfast keramisk fiber (RCF), som er klassificeret og muligvis kræftfremkaldende, ikke anvendes.
  • Justerbart luftindtag integreret i døren (se illustration)
  • Udsugningsluftudløb i ovnens bagvæg
  • Controller med touchbetjening C550 eller controller R7 til L 1/12 (justerbar til én temperatur)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk: Den britiske standardstik er 13 ampere. Dette svarer til 2,9 kW. Højere end 3 kW vil betyde 16 ampere stikdåser eller højere.
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Muffelovn
Spænding 220/240 V