Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon med TES
Beskrivelse
Udfør følsomhedstest af høj kvalitet med et komplet udvalg af forsyninger, herunder Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon m/ TES, til at komplementere og forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton bouillon m/ TES |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Test Type | Mikrobiel modtagelighed |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Emballagetype | 11 ml/flaske |
| Mængde | 10 x 11 ml |