Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon med TES
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør følsomhedstest af høj kvalitet med et komplet udvalg af forsyninger, herunder Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon m/ TES, til at komplementere og forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES |
| Produkttype | Microbiology Media |
| Test Type | Microbial Susceptibility |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | 11 mL/Bottle |
| Mængde | 100 x 11 ml |