Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon med TES
Artikelnummer. 15351186
Skift visning
Mængde:
100 x 5 ml
10 x 11 ml
100 x 11 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15351186 100 x 5 ml Pakke med 100
15781368 10 x 11 ml -
15466584 100 x 11 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15351186 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YT346205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 DKK
    2947.22 DKK / Pakke med 100
    Spare 697.78 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør følsomhedstest med et komplet udvalg af forsyninger, inklusive denne bouillon, for at komplementere og forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Udfør følsomhedstest af høj kvalitet med et komplet udvalg af forsyninger, herunder Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton Bouillon m/ TES, til at komplementere og forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Produkttype Microbiology Media
Test Type Microbial Susceptibility
nr. pr. pakke 100
Emballagetype 5 mL/Bottle
Mængde 100 x 5 ml