Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusteret Mueller-Hinton-bouillon med TES og lyseret hesteblod
Artikelnummer. 15405504
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15405504 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15405504 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YCP11210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.20 DKK
    643.89 DKK / Pakke med 10
    Spare 81.31 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Udfør modtagelighedstest med et komplet udvalg af materialer, inklusive denne bouillon, for at supplere og forbedre dit Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Udfør højkvalitets modtagelighedstest med et komplet udvalg af materialer, herunder Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Bouillon med TES med lyseret hesteblod, for at supplere og forbedre dit Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype Mueller Hinton LHB Kation justeret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Test Type Manuel diagnostik
Til brug med (applikation) Trek Sensititre
nr. pr. pakke 10
Emballagetype 10 x 11 ml rør
Arter Flere