Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar
Artikelnummer. p-4523375
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13235349
Brand: Thermo Scientific™ PO5007A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af dette medium, som kan bruges i internationalt anerkendte standardprocedurer.
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar, et medie designet og fremstillet efter den europæiske standard, EUCAST, og den amerikanske standard, CLSI.
Tilsætningen af stivelse til Mueller Hinton Agar sikrer, at toksiske faktorer fundet under væksten vil blive absorberet, og dets tilstedeværelse er ofte afgørende for at etablere vækst fra meget små podestoffer. Overholder EUCAST, CLSI og DIN.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering Vi anbefaler, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ifølge EUCAST og CLSI
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Mueller Hinton Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar
Fyld vægt 24 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.