Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar
Artikelnummer. 13235349
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
13235349 10/Pk. 90 mm monoplade Pakke med 10
12902588 10/Pk. 90 mm monoplade Pakke med 10
15833237 10/Pk. Plade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13235349 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5007A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 DKK
    104.82 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.18 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af dette medium, som kan bruges i internationalt anerkendte standardprocedurer.
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar, et medie designet og fremstillet efter den europæiske standard, EUCAST, og den amerikanske standard, CLSI.
Tilsætningen af stivelse til Mueller Hinton Agar sikrer, at toksiske faktorer fundet under væksten vil blive absorberet, og dets tilstedeværelse er ofte afgørende for at etablere vækst fra meget små podestoffer. Overholder EUCAST, CLSI og DIN.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering Vi anbefaler, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ifølge EUCAST og CLSI
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Mueller Hinton Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 24 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.