Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar med Hesteblod
Beskrivelse
Udfør ubesværet antimikrobiel følsomhedstest (AST) ved hjælp af Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar med Hesteblod, et medium designet og fremstillet efter den europæiske standard, EUCAST.
Tilsætningen af hesteblod og NAD muliggør vækst af kræsne organismer, og formuleringen sikrer, at toksiske faktorer vil blive absorberet for at etablere bedre vækst fra meget små inokuler. Overholder EUCAST.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge EUCAST |
| Farve | Signalrød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | MHA med Hesteblod |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 24g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |