Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12771500
Skift visning
Mængde:
500 g
Hver
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12771500 Hver 2.5kg
10452453 500 g 500g
10096002 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12771500 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0337R
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) while conforming to EUCAST and CLSI with this medium.
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) using Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated), a medium designed and manufactured according to the European standard, EUCAST1 and the American standard, CLSI2, 3, 4.
Den største anvendelse af Mueller-Hinton-agar er til antimikrobiel følsomhedstest (AST). Det er blevet standardmediet for Kirby-Bauer metode 5, 6 og kan bruges i internationalt anerkendte standardprocedurer.
  • Specificeret af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), tidligere National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 2,3,4 og The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 1
  • Standardmedium til Kirby-Bauer-metoden 5, 6
Inklusionen af stivelse i mediet sikrer, at toksiske faktorer produceret under mikrobiel vækst vil blive absorberet, og dets tilstedeværelse er ofte afgørende for at etablere vækst fra meget små podestoffer.
Antibiotikafølsomhedstest udføres i overensstemmelse med og opfylder acceptgrænserne i den nuværende ISO/TS 16782 ved brug af følgende mikroorganismer:
Staphylococcus aureus ATCC ®25923 WDCM00034
Staphylococcus aureus ATCC ®29213 WDCM00131
Staphylococcus aureus ATCC ®43300 WDCM00211
Staphylococcus aureusNCTC 12493 WDCM00212
Escherichia coli ATCC ®25922 WDCM00013
Escherichia coli ATCC ®35218
Pseudomonas aeruginosa ATCC ®27853 WDCM00025
Enterococcus faecalis ATCC ®33186 WDCM00210
Enterococcus faecalis ATCC ®29212 WDCM00087
Streptococcus pneumoniae ATCC ®49619
Haemophilus influenzae ATCC ®49247
Haemophilus influenzae ATCC ®49766
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholder CLSI standarder. Industriel reference: FDA.
Oversigt Mueller Hinton Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde Hver
Udbytte For 13.2 L mediμm