missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brand™ Mucocit™ Disinfecting Detergents

Artikelnummer. 11864160 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11864160 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11864160 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 44825

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Produkttype Mucocit-T Disinfecting Detergent
Form Liquid
pH 10
Udseende Clear Blue
Sammensætning 100g Mucocit™ T Contain: 7g Didecyldimethylammoniumchloride, 4.5g Alkylpropylenediamino-1,5-Bi
Beholdertype Can
Til brug med (applikation) For Sensitive Instruments
Mængde 1 Ea.
Volumen (metrisk) 5 l
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.