Få mere at vide
Mucochlorsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mucochloric Acid |
| CAS | 87-56-9 |
| Molekylær formel | C4H2Cl2O3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| SMIL | OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl |
| IUPAC navn | (Z)-2,3-diclor-4-oxobut-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.96 |
| Formel vægt | 167.9381 |