Få mere at vide
Mucochloric acid, 99%
Artikelnummer. 10560984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10560984 100 g 100g
10245130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10560984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128061000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 168.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-56-9
Molekylær formel C4H2Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.96
MDL nummer MFCD00006966,MFCD00006966
InChI nøgle LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonym mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
IUPAC navn (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
SMIL OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucochloric acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125.0°C to 128.0°C
Farve White to Beige
Flammepunkt 186°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastic bottle
Lineær formel ClC(CHO)=C(Cl)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 03, 727
Merck Index 15, 6383
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: slightly soluble in cold water, soluble in hot benzene and alcohol
Formel vægt 168.96
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mucochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.