Få mere at vide
Mukochlorsyre, 99 % (tørvægt), vand< 4,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490348
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490348 500 g 500g
11480348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24523.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 87-56-9 | Molekylformel: C4H2Cl2O3 | Molekylvægt: 168,96 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-56-9
Molekylær formel C4H2Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.96
MDL nummer MFCD00006966,MFCD00006966
InChI nøgle LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonym mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
SMIL OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucochloric acid
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C (tørret)
Tæthed 1.85
Flammepunkt 186 °C (367 °F)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 4,0 %
Mængde 500 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1705641
Merck Index 14,6297
IUPAC navn (Z)-2,3-dichlor-4-oxobut-2-ensyre
Formel vægt 168.96
Procent renhed 99%