Få mere at vide
Mucobromsyre, TRC
Artikelnummer. 30484282
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484282 100 g
30472550 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM790780100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucobromic Acid
CAS 488-11-9
Molekylær formel C4H2Br2O3
Mængde 100 g
Synonym (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMIL Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1
IUPAC navn (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 257.86
Formel vægt 255.87