Få mere at vide
Mucobromsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mucobromic Acid |
| CAS | 488-11-9 |
| Molekylær formel | C4H2Br2O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| SMIL | Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1 |
| IUPAC navn | (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.86 |
| Formel vægt | 255.87 |