Få mere at vide
Mucobromsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10592521 100 g Glasflaske 100g
10618254 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-11-9 | C4H2Br2O3 | 257.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-11-9
Molekylær formel C4H2Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 257.86
MDL nummer MFCD00063745
InChI nøgle NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Synonym mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
PubChem CID 6994897
IUPAC navn (Z)-2,3-dibrom-4-oxobut-2-enoat
SMIL C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucobromic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC(CHO)=C(Br)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 03, IV, 1721
Formel vægt 257.86
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mucobromic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.