Få mere at vide
Mucobromic acid, 98+%
Artikelnummer. 11468596
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468596 100 g 100g
11458596 25 g 25g
11478596 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15998.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-11-9 | C4HBr2O3- | 256.857 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-11-9
Molekylær formel C4HBr2O3-
Molekylvægt (g/mol) 256.857
MDL nummer MFCD00063745
InChI nøgle NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Synonym mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
PubChem CID 6994897
IUPAC navn (Z)-2,3-dibrom-4-oxobut-2-enoat
SMIL C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucobromic acid
Smeltepunkt 121°C to 124°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1705707
Formel vægt 257.88
Procent renhed ≥98%