Få mere at vide
Slimsyre, 98%
Beskrivelse
Slimsyre bruges til at erstatte vinsyre i selvhævende mel eller sodavand. Det bruges også som en forløber for adipinsyre på vej til nylon ved en rhenium-katalyseret deoxydehydreringsreaktion. Det erstatter kaliumbitartrat i bagepulver og bruges også til fremstilling af granulære brusesalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Slimsyre bruges til at erstatte vinsyre i selvhævende mel eller sodavand. Det bruges også som en forløber for adipinsyre på vej til nylon ved en rhenium-katalyseret deoxydehydreringsreaktion. Det erstatter kaliumbitartrat i bagepulver og bruges også til fremstilling af granulære brusesalte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mucic acid |
| Smeltepunkt | ∼210 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1728117 |
| Merck Index | 14,4331 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 210.14 |
| Procent renhed | 98% |