Få mere at vide
Slimsyre, 98%
Artikelnummer. 10428480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10428480 100 g Plastflaske 100g
10438480 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128041000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-99-8
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
MDL nummer MFCD00004239
InChI nøgle DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre
SMIL C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mucic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 03, IV, 1292
Merck Index 15, 4361
Formel vægt 210.14
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver