Få mere at vide
mu-klor-mu-methylenbis(cyclopentadienyl) titaniumdimethylaluminium, 0,5 m i toluen
Artikelnummer. 11415230
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415230 5 mL 5ml
11425230 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044506.AA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
μ-Klor-μ -methylenbis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminium bruges i organisk syntese til carbonylmethylenering, et alsidigt methyleneringsreagens til omdannelse af ketoner og aldehyder til olefiner, det giver let reaktion med hindrede ketoner og tillader omdannelse af estere til vinylethere. Tebbe-reagens kan bruges til at olefinere aldehyder, til at methylenere en chiral polyhydroxyketon med høj diasteroselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67719-69-1
Molekylær formel C13H18AlClTi
MDL nummer MFCD00151575
Synonym Tebbe Reagent
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mu-Chloro-mu-methylenebis (cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum
Farve Brun-Rød
Tæthed 0.927 g/mL
Flammepunkt 1°C (34°F)
Mængde 5 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9091
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,benzene,dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vægt 284.62
Fysisk form Væske