Få mere at vide
MTT, TRC
Artikelnummer. 30476394
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476394 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7605055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Molekylær formel C18 H16 N5 S Br
Mængde 5 g
Synonym MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
InChI formel InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-thiazol; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 414.32
Formel vægt 413.031